Få mere at vide
Octyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Artikelnummer. 30427416
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30427416 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30427416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO268000250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
CAS 383417-49-0
Molekylær formel C16 H31 N O6
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-22-16-13(17-11(2)19)15(21)14(20)12(10-18)23-16/h12-16,18,20-21H,3-10H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
SMIL CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
IUPAC navn N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-octoxyoxan-3-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 333.42
Formel vægt 333.2151