Få mere at vide
Octreotide Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C53H74N10O14S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1079.29, 1139.35 |
| InChI nøgle | QWFYIFWTVZFPRY-AARKYNAGSA-N |
| SMIL | CC(O)=O.CC(O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C1CSSCC(NC(=O)C(N)CC2=CC=CC=C2)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)NC(CC2=CNC3=CC=CC=C23)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 19-(2-amino-3-phenylpropanamido)-10-(4-aminobutyl)-16-benzyl-N-[(2R,3R)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]-7-(1-hydroxyethyl)-13-[(1H-indol-3-yl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carboxamide; bis(acetic acid) |
| Produkttype | API |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |