Få mere at vide
MedChemExpress Octreotide acetate
Artikelnummer. 16483317
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16483317 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16483317 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY17365
MedChemExpress Octreotide acetate, a long-acting synthetic analog of native somatostatin, inhibits growth hormone, glucagon, and insulin more potently.
Tekniske data
Renhed 98.95%
CAS 79517-01-4
Indhold og opbevaring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvægt (g/mol) 1079.29 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : ≥ 29 mg/mL (26.87 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (23.16 mM∣Need ultrasonic)
Synonym SMS 201-995 acetate