missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Octreotide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.84% |
| CAS | 83150-76-9 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1019.24 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (98.11 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | SMS 201-995 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?