Få mere at vide
(+/-)-Octopamin hydrochlorid, 99%
Beskrivelse
Octopamin HCL har evnen til at stoppe katabolisme i proteinholdigt væv. Det er meget vigtigt under vægttab at maksimere fedttab samtidig med at reducere tab af muskler og andet magert kropsvæv. Octopamin Hcl (noradrenalin) er bedst kendt som et effektivt efedrinalternativ og hævder at øge energien samtidig med vægtreduktion i bodybuilding-industrien med henblik på vægttab. Derudover mener mange brugere, at octopamin HCL er en god nootropisk forbindelse, der gør vores hjerne let at fokusere på, øger motivationen og fremmer vågenhed.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Octopamine HCL has the ability to halt catabolism of proteinaceous tissues. It is very important while losing weight to maximize adipose loss while minimizing the loss of muscle and other lean body tissue. Octopamine Hcl (norepinephrine) is best known as an effective ephedrine alternative, claiming to boost energy while reduce weight in bodybuilding industry for weight loss purpose. In addition, many users believe octopamine hcl is a good nootropic compound that makes our brain easy to focus, enhances motivation as a wakefulness promoter.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Handle under argon. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Octopamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 170°C (decomposition) |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3915414 |
| Merck Index | 14,6759 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
| Formel vægt | 189.64 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Powder |