missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octocrylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octocrylene |
| CAS | 6197-30-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H27 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenyl-prop-2-enoate, Octocrylene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)COC(=O)C(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)C#N |
| IUPAC navn | 2-ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.48 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?