Få mere at vide
Octocrylene, Mikromol™
Artikelnummer. 17930055
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17930055 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17930055 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1552.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Octocrylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octocrylene
CAS 6197-30-4
Analyt- eller komponentnavne Octocrylene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H27 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenyl-prop-2-enoate, Octocrylene, 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Parsol 340
InChI formel InChI=1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)C#N
IUPAC navn 2-ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 361.48
Mængde 250 mg
Formel vægt 361.2042 g/mol