Få mere at vide
Octisalate, Mikromol™
Artikelnummer. 17989794
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17989794 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17989794 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0855.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Octisalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octisalate
CAS 118-60-5
Analyt- eller komponentnavne Octisalate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H22 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO, Salicylic acid-2-ethyl-1-hexyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-ethylhexyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 250.33
Mængde 250 mg
Formel vægt 250,1569 g/mol