Få mere at vide
Octisalate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498516
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16498516 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16498516 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0929
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Octisalate is an organic compound used as an ingredient in sunscreens and cosmetics to absorb the full range of UVB rays from the sun.
Octisalate is an organic compound used as an ingredient in sunscreens and cosmetics to absorb the full range of UVB rays from the sun.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octisalate
CAS 118-60-5
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H22O3
Mængde 100 mg
Synonym Octyl salicylate 2-Ethylhexyl salicylate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (399.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC(CC)CCCC)C1=CC=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 250.33
Formel vægt 250.33
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid