Få mere at vide
Octinoxat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octinoxate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 290.1882 |
| Procent renhed | >95% |