Få mere at vide
Octinoxat, Mikromol™
Artikelnummer. 17979094
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17979094 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17979094 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0729.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Octinoxat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Octinoxate
CAS 5466-77-3
Analyt- eller komponentnavne Octinoxate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Octinoxate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, Escalol 557, Escalol 557NB, Escalol 557T, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl p-methoxycinnamate, Eusolex 2292, Eusolex UV-Pearls OMC, Jeescreen OMC, NSC 26466, Neo Heliopan AV, Nomcort TAB, Nomcort TAB-R, Octyl 4-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Octyl p-methoxycinnamate, Parsol MCX, Parsol MCX-SA, Parsol MOX, Solarom OMC, Sun Caps 664, Sunscreen AV, Tinosorb OMC, Uvinul 3088, Uvinul MC 80, Uvinul MC 80N, Uvinul MC 90, p-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
IUPAC navn 2-ethylhexyl (E)-3-(4-methoxyphenyl) prop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 290.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 290,1882 g/mol