Få mere at vide
Octinoxat, LoGiCal
Artikelnummer. 30464208
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464208 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464208 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0729.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octinoxate
CAS 5466-77-3
Analyt- eller komponentnavne Octinoxate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Octinoxate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, Escalol 557, Escalol 557NB, Escalol 557T, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl p-methoxycinnamate, Eusolex 2292, Eusolex UV-Pearls OMC, Jeescreen OMC, NSC 26466, Neo Heliopan AV, Nomcort TAB, Nomcort TAB-R, Octyl 4-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Octyl p-methoxycinnamate, Parsol MCX, Parsol MCX-SA, Parsol MOX, Solarom OMC, Sun Caps 664, Sunscreen AV, Tinosorb OMC, Uvinul 3088, Uvinul MC 80, Uvinul MC 80N, Uvinul MC 90, p-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Løsningstype Fedt
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
IUPAC navn 2-ethylhexyl (E)-3-(4-methoxyphenyl) prop-2-enoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 290.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 290,1882 g/mol