Få mere at vide
Octhilinone, TRC
Artikelnummer. 30006217
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006217 2.5 g
30005768 5 g
18090040 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2393002.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26530-20-1
Molekylær formel C11 H19 N O S
Molekylvægt (g/mol) 213.34
Synonym 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one, OIT
IUPAC navn 2-octyl-1,2-thiazol-3-one
SMIL CCCCCCCCN1SC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octhilinone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H19NOS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-11(13)8-10-14-12/h8,10H,2-7,9H2,1H3
Formel vægt 213.1187
Procent renhed >95%