Få mere at vide
Octenidin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17973805
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973805 25 g
17922835 1 g
17910345 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23915025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70775-75-6
Molekylær formel C36 H62 N4 . 2 H Cl
Molekylvægt (g/mol) 623.83
Synonym N,N′-(1,10-decanediyldi-1(4H)-pyridinyl-4-ylidene)bis-1-Octanamine Dihydrochloride, Neo Kodan, Octeniderm, Octenidine 2HCl;Octenidine Dihydrochloride, Octenidine Hydrochloride, Octenidol, Octenilin, Win 41464-2
IUPAC navn N-octyl-1-[10-[4-(octylamino)pyridin-1-ium-1-yl]decyl]pyridin-1-ium-4-amin; dichlorid
SMIL CCCCCCCC/N=C(C=C1)/C=CN1CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC.[2ClH]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octenidine Dihydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C36H62N4.2ClH/c1-3-5-7-9-15-19-27-37-35-23-31-39(32-24-35)29-21-17-13-11-12-14-18-22-30-40-33-25-36(26-34-40)38-28-20-16-10-8-6-4-2;;/h23-26,31-34H,3-22,27-30H2,1-2H3;2*1H
Formel vægt 622.4508
Procent renhed >95%