Få mere at vide
Octenidin dihydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15438808
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438808 5 g 5g
15428808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62257.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1723.80 DKK
    1410.65 DKK / 5g
    Spare 313.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70775-75-6 | C36H64Cl2N4
Octenidin dihydrochlorid bruges som et antiseptisk middel til hud, slimhinder og sår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Octenidin dihydrochlorid bruges som et antiseptisk middel til hud, slimhinder og sår.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70775-75-6
Molekylær formel C36H64Cl2N4
MDL nummer MFCD01938808
Synonym N,N'-[Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene]bis(octylammonium) dichloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octenidine dihydrochloride
Smeltepunkt 214 °C
Mængde 5 g
Merck Index 14,6754
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 623.83
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octenidine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N'-(Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-yli dene)bis(octylammonium) dichloride