Få mere at vide
Octazamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453149
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16453149 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16453149 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
MedChemExpress Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octazamide
CAS 56391-55-0
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H15NO2
Mængde 1 mg
Synonym ICI-US 457
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)N2CC(COC3)C3C2
Molekylvægt (g/mol) 217.26
Formel vægt 217.26
Procent renhed 98.55%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation