Få mere at vide
Octaverine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049116
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049116 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049116 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3165.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Octaverine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octaverine Hydrochloride
CAS 6775-26-4
Analyt- eller komponentnavne Octaverine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H27 N O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)-, hydrochloride (8CI,9CI), Gastrolena, Octaverine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H27NO5.ClH/c1-6-27-20-12-16(13-21(28-7-2)23(20)29-8-3)22-17-14-19(26-5)18(25-4)11-15(17)9-10-24-22;/h9-14H,6-8H2,1-5H3;1H
SMIL Cl.CCOc1cc(cc(OCC)c1OCC)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)isoquinoline;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 433.93
Mængde 50 mg
Formel vægt 433.1656 g/mol