Få mere at vide
Octaverine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Octaverine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octaverine Hydrochloride |
| CAS | 6775-26-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Octaverine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H27 N O5 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)-, hydrochloride (8CI,9CI), Gastrolena, Octaverine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO5.ClH/c1-6-27-20-12-16(13-21(28-7-2)23(20)29-8-3)22-17-14-19(26-5)18(25-4)11-15(17)9-10-24-22;/h9-14H,6-8H2,1-5H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOc1cc(cc(OCC)c1OCC)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23 |
| IUPAC navn | 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)isoquinoline;hydrochloride |
| Vis mere |