missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octatrienal, TRC

Artikelnummer. 30425604
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425604 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO239810100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octatrienal
CAS 17609-31-3
Molekylær formel C8H10O
Mængde 100 mg
Synonym 2,4,6-Octatrienal
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H,1H3/b3-2+,5-4+,7-6+
SMIL C/C=C/C=C/C=C/C=O
IUPAC navn (2E,4E,6E)-octa-2,4,6-trienal
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Formel vægt 122.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.