Få mere at vide
Octaphonium Chloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octaphonium Chloride |
| CAS | 15687-40-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Octaphonium Chloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H42 N O . Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanaminium, N,N-diethyl-N-[2-[4-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl]-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldiethyl[2-[p-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl]-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-diethyl-N-[2-[4-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl]-, chloride (9CI), Benzyldiethyl(2-[4-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl)ammonium chloride, Octafonium chloride, Octaphonium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42NO.ClH/c1-7-28(8-2,22-25-12-10-9-11-13-25)18-19-29-26-16-14-24(15-17-26)21-27(5,6)20-23(3)4;/h9-17,23H,7-8,18-22H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [Cl-].CC[N+](CC)(CCOc1ccc(CC(C)(C)CC(C)C)cc1)Cc2ccccc2 |
| Vis mere |