Få mere at vide
Oktafenylcyclotetrasiloxan, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 332 °C (1 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Octaphenylcyclotetrasiloxane |
| Smeltepunkt | 193 °C til 200 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2320758 |
| Formel vægt | 793.19 |
| Procent renhed | ≥98% |