Få mere at vide
Octaphenylcyclotetrasiloxane, 98+%
Artikelnummer. 11322396
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322396 25 g 25g
11332396 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06130.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 546-56-5 | C48H40O4Si4 | 793.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 546-56-5
Molekylær formel C48H40O4Si4
Molekylvægt (g/mol) 793.18
MDL nummer MFCD00003268
InChI nøgle VSIKJPJINIDELZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octaphenylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octaphenyl, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, octaphenyltetracyclosiloxane, cyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl, 1,1,3,3,5,5,7,7-octaphenylcyclotetrasiloxane, octaphenyl tetracyclosiloxane, acmc-1aqwg, ph2sio 4, vsikjpjinidelz-uhfffaoysa
PubChem CID 68347
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8-octakis-phenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMIL O1[Si](O[Si](O[Si](O[Si]1(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 332°C (1mmHg)
Kemisk navn eller materiale Octaphenylcyclotetrasiloxane
Smeltepunkt 193°C to 200°C
Mængde 25 g
Beilstein 2320758
Formel vægt 793.19
Procent renhed ≥98%