missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(±)-Octanoylcarnitine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30410122
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410122 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2397635MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-Octanoylcarnitine Chloride
CAS 18822-86-1
Molekylær formel C15H30NO4+ • Cl-
Mængde 5 mg
Synonym (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride','Octanoate (7CI), 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium','Chloride (9CI), (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium','Chloride','Octanoate (8CI), Octanoic Acid','Ester with (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride, Octanoyl Carnitine Hydrochloride, Octanoyl-dl-carnitine Hydrochloride, Octanoylcarnitine Chloride
InChI formel InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H
SMIL O=C(OC(C[N+](C)(C)C)CC(O)=O)CCCCCCC.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 288.403545
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.