Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (±)-Octanoylcarnitine chloride
Beskrivelse
Homolog of acetylcarnitine chloride (Cat. No. 0355). Acylcarnitines are important intermediates in lipid metabolism.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Octanoylcarnitine chloride |
| CAS | 18822-86-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C15H30ClNO4 |
| Formel vægt | 323.86 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.858 |