Få mere at vide
Octanoylamide Propylbetaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanoylamide Propylbetaine |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30N2O3/c1-4-5-6-7-8-10-14(18)16-11-9-12-17(2,3)13-15(19)20/h4-13H2,1-3H3,(H-,16,18,19,20) |
| Formel vægt | 286.2256 |