Få mere at vide
Octanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanoyl L-Carnitine-d3 Chloride |
| CAS | 1334532-24-9 |
| Molekylær formel | C15 D3 H27 N O4 . Cl |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Octanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1 H/t13-;/m1./s1/i2D3; |
| SMIL | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC navn | [(2 R)-3-carboxy-2-octanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.87 |
| Formel vægt | 326.2052 g/mol |
| Vis mere |