Få mere at vide
Octanoyl L-Carnitine-d3 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanoyl L-Carnitine-d3 Chloride |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1/i2D3; |
| Formel vægt | 326.2052 |