missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octanoyl L-Carnitine-d3 Chloride, TRC

Artikelnummer. 17948979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17948979 25 mg -
17988749 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17948979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23800725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1334532-24-9
Molekylær formel C15 D3 H27 N O4 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 326.87
Synonym Octanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3)
IUPAC navn [(2R)-3-carboxy-2-octanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride
SMIL [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octanoyl L-Carnitine-d3 Chloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1/i2D3;
Formel vægt 326.2052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.