Få mere at vide
Oktanylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanoyl Chloride |
| CAS | 111-64-8 |
| Molekylær formel | C8H15ClO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Octanoic Acid Chloride, Caprylic Acid Chloride, Capryloyl Chloride, Caprylyl Chloride, Octanoic Acid Chloride, Octanoic Chloride, n-Octanoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | oktanylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.66 |
| Formel vægt | 162.0811 |