Få mere at vide
Oktanylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30412514
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30412514 50 g
1 options
Artikelnummer. 30412514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23974050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octanoyl Chloride
CAS 111-64-8
Molekylær formel C8H15ClO
Mængde 50 g
Synonym 1-Octanoic Acid Chloride, Caprylic Acid Chloride, Capryloyl Chloride, Caprylyl Chloride, Octanoic Acid Chloride, Octanoic Chloride, n-Octanoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
SMIL CCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC navn oktanylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 162.66
Formel vægt 162.0811