Få mere at vide
Octanoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043931
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11372196
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03526.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.657 g/mol
Octanoylchlorid bruges til at fremstille klæbemidler. Det bruges som et acyleringsmiddel til en række forskellige forbindelser såsom sukkerarter (f Saccharose, aromatiske forbindelser (f Anisol og monoglycerider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Octanoylchlorid anvendes til fremstilling af klæbemidler. Det bruges som et acyleringsmiddel til en række forskellige forbindelser såsom sukkerarter (f Saccharose, aromatiske forbindelser (f Anisol og monoglycerider.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler (acetone, chloroform, toluen, THF). Hydrolyserer i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer, aminer, oxidationsmidler. Opbevares væk fra alkohol og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-64-8
Molekylær formel C8H15ClO
Molekylvægt (g/mol) 162.657
MDL nummer MFCD00000766
InChI nøgle REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
PubChem CID 8124
IUPAC navn octanoylchlorid
SMIL CCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octanoyl chloride
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.942
Kogepunkt 195°C
Flammepunkt 80°C (176°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.435
Mængde 100 mL
FN nummer UN3265
Beilstein 635917
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents (acetone,chloroform,toluene,THF). Hydrolyzes in water.
Formel vægt 162.66
Procent renhed 99%