Få mere at vide
Oktanylchlorid, 99%
Beskrivelse
Octanoylchlorid bruges til at fremstille klæbemidler. Det bruges som et acyleringsmiddel til en række forskellige forbindelser såsom sukkerarter (f Saccharose, aromatiske forbindelser (f Anisol og monoglycerider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Octanoylchlorid anvendes til fremstilling af klæbemidler. Det bruges som et acyleringsmiddel til en række forskellige forbindelser såsom sukkerarter (f Saccharose, aromatiske forbindelser (f Anisol og monoglycerider.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler (acetone, chloroform, toluen, THF). Hydrolyserer i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer, aminer, oxidationsmidler. Opbevares væk fra alkohol og aminer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanoyl chloride |
| Smeltepunkt | -63 °C |
| Tæthed | 0.942 |
| Kogepunkt | 195 °C |
| Flammepunkt | 80 °C (176 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 635917 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Octanoyl chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: Octanoyl chloride