Få mere at vide
Oktanylchlorid, 99%
Description
Octanoylchlorid bruges til at fremstille klæbemidler. Det bruges som et acyleringsmiddel til en række forskellige forbindelser såsom sukkerarter (f Saccharose, aromatiske forbindelser (f Anisol og monoglycerider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Octanoylchlorid anvendes til fremstilling af klæbemidler. Det bruges som et acyleringsmiddel til en række forskellige forbindelser såsom sukkerarter (f Saccharose, aromatiske forbindelser (f Anisol og monoglycerider.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler (acetone, chloroform, toluen, THF). Hydrolyserer i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer, aminer, oxidationsmidler. Opbevares væk fra alkohol og aminer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Octanoyl chloride |
| Smeltepunkt | -63 °C |
| Tæthed | 0.942 |
| Kogepunkt | 195 °C |
| Flammepunkt | 80 °C (176 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 635917 |
| Show More |