Få mere at vide
Octanoic acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanoic acid |
| CAS | 124-07-2 |
| Smeltepunkt | 16°C |
| Tæthed | 0.91 g/cm³ at 20°C |
| Kogepunkt | 237°C (1013 hPa) |
| Flammepunkt | > 110°C (closed cup) |
| Molekylær formel | CH3(CH2)6COOH |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Octanoic acid, Octanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.21 |
| Vis mere |