Få mere at vide
Octanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15838190
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15838190 1 L
15828190 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15838190 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8001921000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-07-2
Tekniske data
Smeltepunkt 16°C
Tæthed 0.91 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 237°C/1013 hPa
Molekylær formel CH3(CH2)6COOH
MDL nummer MFCD00004429
Mængde 1 L
Synonym Octanoic acid, Octanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 144.21