missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octanoic Acid-D15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanoic acid-D15 |
| CAS | 69974-55-6 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C8 2H15 H O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Octanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d15 acid (ACI), Octanoic-d15 acid (9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecadeuteriooctanoic acid, Octanoic acid D15, Octanoic acid-d15, Caprylic acid-d15 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecadeuteriooctanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?