Learn More
Octanoic acid, 99%
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Octanoic acid |
| Surhed | 385 to 393mg KOH/g |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 16.0°C to 16.5°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9100g/mL |
| Kogepunkt | 238.0°C |
| Flammepunkt | 110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Octanoic acid
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.