Få mere at vide
Octanoic acid, 99%
Artikelnummer. 10358573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10358573 25 L Metal tromle 25 L
10543101 1 L Glasflaske 1 L
10553101 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10358573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129390251
Request Bulk or Custom Format
Octanoic acid, 99%, C8H16O2, CAS Number-124-07-2, 1-heptanecarboxylic acid, caprylic acid, enantic acid, n-caprylic acid, neo-fat 8, n-octanoic acid, n-octoic acid, n-octylic acid, octoic acid, octylic acid, 1L, 385 to 393mg KOH/g, 98.5% min. (GC), 02, 347, 238.0 deg.C, 100.0, CHEBI:28837 | CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-07-2
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
MDL nummer MFCD00004429
InChI nøgle WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC navn oktansyre
SMIL CCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octanoic acid
Surhed 385 to 393mg KOH/g
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 16.0°C to 16.5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 238.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Metal tromle
Lineær formel CH3(CH2)6CO2H
Brydningsindeks 1.4268 to 1.4288
Mængde 25 L
Beilstein 02, 347
Merck Index 15, 1767
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.68g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 5.8 mPa.s (20°C)
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.