Få mere at vide
Oktansyre, 98+%
Description
Octansyre bruges til fremstilling af estere, som finder anvendelse i parfumeri og også fremstilling af farvestoffer. Det bruges som et desinfektionsmiddel i forbindelse med fødevarekontakt i kommerciel fødevarehåndtering, som et kosttilskud og som desinfektionsmiddel i sundhedsfaciliteter, rekreative faciliteter, husdyrhold og industrifaciliteter. Dets syrechlorid bruges til syntese af perfluoroctansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Octansyre bruges til fremstilling af estere, som finder anvendelse i parfumeri og også farvefremstilling. Det bruges som et desinfektionsmiddel i forbindelse med fødevarekontakt i kommerciel fødevarehåndtering, som et kosttilskud og som desinfektionsmiddel i sundhedsfaciliteter, rekreative faciliteter, husdyrhold og industrifaciliteter. Dets syrechlorid bruges til syntese af perfluoroctansyre.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, chloroform, ether, kuldisulfid, petroleumsether og acetonitril. Let blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Octanoic acid |
| Smeltepunkt | 16 °C til 17 °C |
| Tæthed | 0.91 |
| pH | 4 |
| Kogepunkt | 236 °C til 238 °C |
| Flammepunkt | 132 °C (269 °F) |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Lugt | Rådsk |
| Lineær formel | CH3(CH2)6CO2H |
| Brydningsindeks | 1.4275 |
| Show More |