Få mere at vide
Octanoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11459063
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
25 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459063 500 mL 500ml
11428710 25 mL 25ml
11469063 2500 mL 2500ml
11479063 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11459063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11149.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Octansyre bruges til fremstilling af estere, som finder anvendelse i parfumeri og også fremstilling af farvestoffer. Det bruges som et desinfektionsmiddel i forbindelse med fødevarekontakt i kommerciel fødevarehåndtering, som et kosttilskud og som desinfektionsmiddel i sundhedsfaciliteter, rekreative faciliteter, husdyrhold og industrifaciliteter. Dets syrechlorid bruges til syntese af perfluoroctansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Octansyre bruges til fremstilling af estere, som finder anvendelse i parfumeri og også farvefremstilling. Det bruges som et desinfektionsmiddel i forbindelse med fødevarekontakt i kommerciel fødevarehåndtering, som et kosttilskud og som desinfektionsmiddel i sundhedsfaciliteter, rekreative faciliteter, husdyrhold og industrifaciliteter. Dets syrechlorid bruges til syntese af perfluoroctansyre.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, chloroform, ether, kuldisulfid, petroleumsether og acetonitril. Let blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-07-2
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.214
MDL nummer MFCD00004429
InChI nøgle WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC navn oktansyre
SMIL CCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octanoic acid
Smeltepunkt 16°C to 17°C
Tæthed 0.910 g/mL
Kogepunkt 236°C to 238°C
Flammepunkt 132°C (269°F)
Analyseprocentområde >98%
Lineær formel CH3(CH2)6CO2H
Brydningsindeks 1.4275
Mængde 500 mL
FN nummer UN3265
Beilstein 1747180
Merck Index 14,1765
Opløselighedsinformation Misicible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,petroleum ether and acetonitrile.Slightly miscible with water.
Formel vægt 144.21
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octanoic acid