Få mere at vide
MedChemExpress Octanoic acid
Artikelnummer. 16410518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16410518 5 g
1 options
Artikelnummer. 16410518 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY41417
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Octanoic acid (Caprylic acid) is an oily liquid with a slightly unpleasant rancid taste and used commercially in the production of esters used in perfumery and also in the manufacture of dyes.
Tekniske data
Mængde 5 g
Opbevaringskrav Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Opløselighed DMSO : ≥ 250 mg/mL (1733.58 mM)
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 124-07-2
Molekylvægt (g/mol) 144.21 g/mol
Synonym Caprylic acid
Mål HBV