Få mere at vide
Octanoic-8,8,8-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanoic-8,8,8-D3 Acid |
| CAS | 156779-05-4 |
| Molekylær formel | C8 D3 H13 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Octanoic-8,8,8-d3 acid (9 CI), Octanoic acid-d3, Octanoic-8,8,8-D3 acid, 8,8,8-d3-Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic-7,7,7-d3 acid, Caprylic acid-8,8,8-d3, ω-Trideuterooctanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 8,8,8-trideuteriooctanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.23 |
| Formel vægt | 147.134 g/mol |
| Vis mere |