missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octanedioic Acid, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15810631
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15810631 500 g
15800631 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15810631 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8188000500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 505-48-6

Tekniske data

Smeltepunkt 139°C to 142°C
Kogepunkt 229°C to 231°C/20 hPa
Molekylær formel HOOC(CH2)6COOH
MDL nummer MFCD00004428
Mængde 500 g
Synonym Octanedioic acid, Suberic acid, Octanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 174.19
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.