Få mere at vide
Octane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octane |
| CAS | 111-65-9 |
| Molekylær formel | C8 H18 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Octane, NSC 9822, n-Octane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCC |
| IUPAC navn | oktan |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.23 |
| Formel vægt | 114.1409 |