Få mere at vide
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, LiChropur™ EMD-Millipore
Artikelnummer. 15855890
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass
Artikelnummer. Mængde Emballage
15855890 25 g Glass
1 options
Artikelnummer. 15855890 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1183070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ion pair reagents for analytical HPLC LiChropur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octane-1-sulfonic acid sodium salt
CAS 5324-84-5
Tæthed 345kg/m3
Emballage Glass
Molekylær formel C8H17NaO3S
MDL nummer MFCD00007544
Mængde 25 g
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
InChI nøgle HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC navn sodium octane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 216.27
PubChem CID 23669624
Formel vægt 216.27
Procent renhed ≥99%
Grad Not Available
Fysisk form Solid