Få mere at vide
Octanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanal |
| CAS | 124-13-0 |
| Molekylær formel | C8 H16 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Octanal, Aldehyde C 8, Antifoam LF, Caprylaldehyde, Caprylic aldehyde, NSC 1508, NSC 8969, Octaldehyde, Octanaldehyde, Octanoic aldehyde, Octylaldehyde, n-Caprylaldehyde, n-Octaldehyde, n-Octanal, n-Octyl aldehyde, n-Octylal |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | oktanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vægt | 128.1201 |