Få mere at vide
Octanal, TRC
Artikelnummer. 30410136
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30410136 10 g
1 options
Artikelnummer. 30410136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23720010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Octanal
CAS 124-13-0
Molekylær formel C8 H16 O
Mængde 10 g
Synonym Octanal, Aldehyde C 8, Antifoam LF, Caprylaldehyde, Caprylic aldehyde, NSC 1508, NSC 8969, Octaldehyde, Octanaldehyde, Octanoic aldehyde, Octylaldehyde, n-Caprylaldehyde, n-Octaldehyde, n-Octanal, n-Octyl aldehyde, n-Octylal
InChI formel InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
SMIL CCCCCCCC=O
IUPAC navn oktanal
Molekylvægt (g/mol) 128.21
Formel vægt 128.1201