missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octanal-d16, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanal-d16 |
| CAS | 1219794-66-7 |
| Molekylær formel | C8 2H16 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Octanal-d16, Octanal-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d16 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D |
| SMIL | [2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-hexadecadeuteriooctan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.31 |
| Formel vægt | 144.2205 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?