Få mere at vide
Octanal-d16, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanal-d16 |
| CAS | 1219794-66-7 |
| Molekylær formel | C8 2H16 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Octanal-d16, Octanal-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d16 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8 D |
| SMIL | [2 H]C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-hexadecadeuteriooctan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.31 |
| Formel vægt | 144.2205 g/mol |
| Vis mere |