Få mere at vide
Octan-2-ol, 98+%, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10598620 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10598620 500 mL 500ml
10627612 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10598620 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0100/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
C8H18O, CAS Number-123-96-6, sec-caprylic alcohol, n-octan-2-ol, methylhexylcarbinol, hexylmethylcarbinol, 2-octyl alcohol, 2-hydroxyoctane, dl-2-octanol, 2-octanol, 1-methylheptyl alcohol, 1-methylheptanol, 2.5L, 174 deg.C, CHEBI:37869, Yellow, 130.23g/mol, SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N, -38 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-96-6
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.231
MDL nummer 4591
InChI nøgle SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC navn octan-2-ol
SMIL CCCCCCC(C)O
Tekniske data
Smeltepunkt -38°C
Farve Yellow
Kogepunkt 174°C
Emballage Amber glass bottle
Mængde 500 mL
Formel vægt 130.23g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Octanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.