Få mere at vide
Octan-1-ol, ren, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10306290
Octan-1-ol, ren, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073348 Shop alle Fisher Chemical produkter
500 mL, Ravgul glasflaske, 500ml
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10306290
Brand: Fisher Chemical O/0050/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 111-87-5
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00002988
InChI nøgle KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC navn octan-1-ol
SMIL CCCCCCCCO
Tekniske data
Smeltepunkt -16°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 195°C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 500 mL
Dampdensitet 4.5
Formel vægt 130.23g/mol
Fysisk form Væske
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Octan-1-ol, ren, Fisher Chemical™ >